5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Isocyanato-5-methylthiophene
OR14873-1G OR14873-250MG OR14873-500MG
APOSOR14873-1GEA 244 CHF
APOSOR14873-1G APOSOR14873-250MG APOSOR14873-500MG
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
5-Methylthien-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₆H₅NOS
MW: 139.175 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (53 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09817547
CAS-Nummer: 76536-99-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III