4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
Lieferant: Apollo Scientific
OR14434-25G OR14434-50G
APOSOR14434-25GEA 685 CHF
APOSOR14434-25G APOSOR14434-50G
4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
Formel: C₁₆H₁₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020170
CAS-Nummer: 6338-81-4