4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (4-Pyridin-4-ylphenyl)methanol, (4-(Pyridin-4-yl)phenyl)methanol
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 244 CHF
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Melting Pt: 172…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114576
CAS-Nummer: 217192-22-8