1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Benzo[d]thiazole-6-sulphonyl chloride, 6-(Chlorosulphonyl)-1,3-benzothiazole
OR14303-1G
OR14303-250MG
APOSOR14303-1GEA
69.6
CHF
APOSOR14303-1G
APOSOR14303-250MG
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₄ClNO₂S₂ MW: 233,695 g/mol Melting Pt: 118…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03086100 CAS-Nummer: 181124-40-3 UN: 3261 ADR: 8,III |