5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(Bromoacetyl)-1,4-benzodioxane, 2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)ethan-1-one
OR14245-1G
OR14245-250MG
APOSOR14245-1GEA
401
CHF
APOSOR14245-1G
APOSOR14245-250MG
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ MW: 257,081 g/mol Melting Pt: 70…72 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972617 CAS-Nummer: 19815-97-5 UN: 3261 ADR: 8,III |