5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR14014-1G
OR14014-250MG
OR14014-5G
APOSOR14014-1GEA
453
CHF
APOSOR14014-1G
APOSOR14014-250MG
APOSOR14014-5G
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₇ClO₂S₂ Melting Pt: 83 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200880 CAS-Nummer: 90273-30-6 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |