2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid, 4-(2-Amino-2-carboxy-1-hydroxyethyl)anisole, β-Hydroxy-O-methyl-DL-tyrosine
OR13802-250MG
APOSOR13802-250MGEA 279 CHF
APOSOR13802-250MG
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₄
MW: 211,215 g/mol
Melting Pt: 176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998363
CAS-Nummer: 50897-30-8
UN: 1759
ADR: 8,III