2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13695-1G OR13695-5G
APOSOR13695-1GEA 138 CHF
APOSOR13695-1G APOSOR13695-5G
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane
Formel: C₆H₁₅NOSi
MW: 145,275 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263699
CAS-Nummer: 10196-49-3
UN: 2924
ADR: 3+8,III