1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR13452-1G
APOSOR13452-1GEA 92.3 CHF
APOSOR13452-1G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₄
MW: 171,111 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00222738
CAS-Nummer: 92534-69-5