6-Amino-1H-indazole-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Amino-7-carboxy-1H-indazole
OR13445-1G
OR13445-250MG
APOSOR13445-1GEA
621
CHF
APOSOR13445-1G
APOSOR13445-250MG
6-Amino-1H-indazole-7-carboxylic acid
6-Amino-1H-indazole-7-carboxylic acid
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Melting Pt: 180 °C (dec.) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03856017 CAS-Nummer: 73907-95-6 |