1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13275-100MG
OR13275-50MG
APOSOR13275-100MGEA
376
CHF
APOSOR13275-100MG
APOSOR13275-50MG
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Formel:
C₈H₁₃ClN₂O₂ MW: 204,654 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02237589 CAS-Nummer: 375359-83-4 |