4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(2-Methoxycarbonylethyl)phenylboronic acid, (4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
OR13106-1G OR13106-250MG
APOSOR13106-1GEA 241 CHF
APOSOR13106-1G APOSOR13106-250MG
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,019 g/mol
Melting Pt: 90…94 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115640
CAS-Nummer: 850568-44-4