1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3,5-Tris(phenylethynyl)benzene
OR13103-1G
OR13103-250MG
OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA
158
CHF
APOSOR13103-1G
APOSOR13103-250MG
APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Formel:
C₃₀H₁₈ MW: 378.464 g/mol Melting Pt: 141…147 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861404 CAS-Nummer: 118688-56-5 |