[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-[1-(Carboxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]toluene, 1-(Carboxymethyl)-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole
OR1297-250MG
APOSOR1297-250MGEA 166 CHF
APOSOR1297-250MG
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,236 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665965
CAS-Nummer: 959573-30-9