2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(p-Tolyloxy)benzoic acid, 4-(2-Carboxyphenoxy)toluene
OR12947-100MG
APOSOR12947-100MGEA
61
CHF
APOSOR12947-100MG
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228,243 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00439673 CAS-Nummer: 21905-69-1 |