2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(o-Tolyloxy)benzoic acid
OR12944-1G OR12944-5G
APOSOR12944-1GEA 606 CHF
APOSOR12944-1G APOSOR12944-5G
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,243 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00439674
CAS-Nummer: 6325-68-4