4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1287-1G
OR1287-250MG
APOSOR1287-1GEA
227
CHF
APOSOR1287-1G
APOSOR1287-250MG
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₇N₅ MW: 197,196 g/mol Melting Pt: 275 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084876 CAS-Nummer: 175205-75-1 |