5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
OR1268-1G
OR1268-250MG
OR1268-5G
APOSOR1268-1GEA
87
CHF
APOSOR1268-1G
APOSOR1268-250MG
APOSOR1268-5G
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole
Formel:
C₁₁H₈BrNO₂ MW: 266,091 g/mol Melting Pt: 109…112 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173898 CAS-Nummer: 14731-14-7 UN: 3261 ADR: 8,III |