4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzenesulphonyl chloride hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-[4-(Chlorosulphonyl)phenoxy]pyridine hydrochloride
OR12616-100MG
APOSOR12616-100MGEA
27.9
CHF
APOSOR12616-100MG
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzenesulphonyl chloride hydrochloride 95%
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzenesulphonyl chloride hydrochloride
Formel:
C₁₁H₈ClNO₃S·ClH MW: 306,165 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862556 CAS-Nummer: 1170110-04-9 UN: 3261 ADR: 8,III |