N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12593-1G OR12593-5G OR12593-10G
APOSOR12593-1GEA 191 CHF
APOSOR12593-1G APOSOR12593-5G APOSOR12593-10G
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₇N·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445574
CAS-Nummer: 148252-36-2