Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: trans-3-(Methoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine, [trans-4-(Methoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]benzene
OR12541-1G OR12541-250MG OR12541-5G
APOSOR12541-1GEA 346 CHF
APOSOR12541-1G APOSOR12541-250MG APOSOR12541-5G
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205.253 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862546
CAS-Nummer: 156469-70-4