1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: trans-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
OR12533-1G OR12533-250MG
APOSOR12533-1GEA 436 CHF
APOSOR12533-1G APOSOR12533-250MG
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,342 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02089475
CAS-Nummer: 221142-28-5