3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12382-1G OR12382-250MG
APOSOR12382-1GEA 592 CHF
APOSOR12382-1G APOSOR12382-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Melting Pt: 79…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702400
CAS-Nummer: 910037-08-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III