3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-carboxy-5-hydroxyphenyl)carbamate, 3-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-hydroxybenzoic acid
OR12369-1G
OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA
209
CHF
APOSOR12369-1G
APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Formel:
C₂₂H₁₇NO₅ MW: 375.374 g/mol Melting Pt: 234…237 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02682203 CAS-Nummer: 176442-21-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |