5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-1-benzofuran, (Benzo[b]furan-5-yl)methylamine
OR12314-1G OR12314-250MG
APOSOR12314-1GEA 415 CHF
APOSOR12314-1G APOSOR12314-250MG
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Melting Pt: 32…34 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04974039
CAS-Nummer: 37798-08-6
UN: 3259
ADR: 8,III