3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12259-1G OR12259-250MG
APOSOR12259-1GEA 478 CHF
APOSOR12259-1G APOSOR12259-250MG
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Melting Pt: 119.5…121.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702403
CAS-Nummer: 184098-19-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III