5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1220-5G
APOSOR1220-5GEA 142 CHF
APOSOR1220-5G
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Melting Pt: 91…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659905
CAS-Nummer: 24134-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III