5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11978-1G OR11978-5G
APOSOR11978-1GEA 29.3 CHF
APOSOR11978-1G APOSOR11978-5G
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Melting Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375032
CAS-Nummer: 22353-52-2