4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methoxyphenyl mesylate, 4-[(Methylsulphonyl)oxy]anisole
OR11951-25G OR11951-5G
APOSOR11951-25GEA 947 CHF
APOSOR11951-25G APOSOR11951-5G
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
4-Methoxyphenyl methylsulphonate
Formel: C₈H₁₀O₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01231360
CAS-Nummer: 19013-30-0