2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11597-1G
APOSOR11597-1GEA
76.6
CHF
APOSOR11597-1G
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Formel:
C₁₇H₁₄Br₂O MW: 394,1 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800926 CAS-Nummer: 934269-17-7 |