3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-3-methylsulphonylpyridine, 5-Bromopyridin-3-yl methyl sulphone
OR11568-1G
OR11568-5G
APOSOR11568-1GEA
87
CHF
APOSOR11568-1G
APOSOR11568-5G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09801057 CAS-Nummer: 445491-71-4 |