5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR11516-1G
OR11516-5G
APOSOR11516-1GEA
95.8
CHF
APOSOR11516-1G
APOSOR11516-5G
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile
Formel:
C₇H₅BrN₂O Melting Pt: 110…115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09801047 CAS-Nummer: 941294-54-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |