4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-methyl-1H-imidazole
OR11463-1G
OR11463-5G
OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA
181
CHF
APOSOR11463-1G
APOSOR11463-5G
APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₈H₇ClN₄ MW: 194.621 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09475883 CAS-Nummer: 941294-32-2 |