6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Dihydro-6-hydroxy-4-oxoquinazoline
OR11423-1G OR11423-25G OR11423-5G
APOSOR11423-1GEA 52.2 CHF
APOSOR11423-1G APOSOR11423-25G APOSOR11423-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00804841
CAS-Nummer: 16064-10-1