2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR11171-100MG OR11171-1G OR11171-250MG
APOSOR11171-100MGEA 44.7 CHF
APOSOR11171-100MG APOSOR11171-1G APOSOR11171-250MG
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038946
CAS-Nummer: 32388-00-4