2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methanamine
OR111609-1G OR111609-250MG
APOSOR111609-1GEA 400 CHF
APOSOR111609-1G APOSOR111609-250MG
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Formel: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03410970
CAS-Nummer: 771580-80-4
UN: 3259
ADR: 8,III