Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111593-1G
OR111593-5G
APOSOR111593-1GEA
179
CHF
APOSOR111593-1G
APOSOR111593-5G
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-bromophenoxy)acetate
Formel:
C₁₂H₁₃BrO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17964567 CAS-Nummer: 34849-50-8 |