6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111581-1G OR111581-250MG
APOSOR111581-1GEA 94 CHF
APOSOR111581-1G APOSOR111581-250MG
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
6-Cyclopropyl-2-hydroxynicotinamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32066837
CAS-Nummer: 1950617-91-0