Benzofuran-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR111564-1G OR111564-5G
APOSOR111564-1GEA 114 CHF
APOSOR111564-1G APOSOR111564-5G
Benzofuran-5-carbonitrile
Benzofuran-5-carbonitrile
Formel: C₉H₅NO
MW: 143,142 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664402
CAS-Nummer: 79002-39-4