5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111544-1G OR111544-250MG
APOSOR111544-1GEA 676 CHF
APOSOR111544-1G APOSOR111544-250MG
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19443226
CAS-Nummer: 439578-97-9