2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111541-1G OR111541-5G
APOSOR111541-1GEA 83.6 CHF
APOSOR111541-1G APOSOR111541-5G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₉H₉NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00550438
CAS-Nummer: 2403-53-4