5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR111518-1G OR111518-250MG
APOSOR111518-1GEA 627 CHF
APOSOR111518-1G APOSOR111518-250MG
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-(Hydroxymethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-(propan-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₃
MW: 263,292 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31629932
CAS-Nummer: 2244086-24-4