6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111516-1G
OR111516-250MG
APOSOR111516-1GEA
339
CHF
APOSOR111516-1G
APOSOR111516-250MG
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₈H₉N₃O MW: 163,177 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07385621 CAS-Nummer: 511225-17-5 |