N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111490-1G OR111490-5G
APOSOR111490-1GEA 0 CHF
APOSOR111490-1G APOSOR111490-5G
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Formel: C₁₃H₉ClN₂O₃
MW: 276.675 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00430502
CAS-Nummer: 2585-30-0