2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR111463-1G OR111463-5G
APOSOR111463-1GEA 0 CHF
APOSOR111463-1G APOSOR111463-5G
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₂ClNO
MW: 221,683 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19309611
CAS-Nummer: 64788-55-2