2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111438-1G OR111438-250MG
APOSOR111438-1GEA 340 CHF
APOSOR111438-1G APOSOR111438-250MG
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₁ClO₄
MW: 230,645 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21606658
CAS-Nummer: 6834-51-1