(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Amino-3-bromophenylacetic acid
OR111430-1G
OR111430-5G
APOSOR111430-1GEA
136
CHF
APOSOR111430-1G
APOSOR111430-5G
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230,059 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09842457 CAS-Nummer: 66955-75-7 |