2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111407-1G
OR111407-250MG
APOSOR111407-1GEA
610
CHF
APOSOR111407-1G
APOSOR111407-250MG
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
2-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetonitrile
Formel:
C₉H₈BrN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18392226 CAS-Nummer: 1069114-80-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |