2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR111406-1G
OR111406-250MG
APOSOR111406-1GEA
404
CHF
APOSOR111406-1G
APOSOR111406-250MG
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Formel:
C₈H₈BrCl MW: 219,506 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025346 CAS-Nummer: 147542-02-7 UN: 3265 ADR: 8,III |