3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111399-1G
OR111399-250MG
APOSOR111399-1GEA
279
CHF
APOSOR111399-1G
APOSOR111399-250MG
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₃NO₄ MW: 223,225 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01871320 CAS-Nummer: 138621-63-3 |